Merck
Z369659
Sigma-Aldrich
SealPlate® Folie
non-sterile
Synonym(e):
ELISA plate seals, qPCR plate seal
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
Materialien
polyester film
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
piercable: no
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific 100-SEAL-PLT
Parameter
-40 to +120 °C temperature
Methode(n)
ELISA: suitable
Länge
146 mm
B × L
7.94 cm × 14.6 cm
79.4 mm × 141 mm
Breite
79.4 mm
Größe
Up to 1536 wells
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Die Folien sind so vorgeschnitten, dass sie auf gängige Multiwell-Platten passen. Sowohl Folie als auch Haftmittel sind inert und mit Mikrotiterplattenverfahren kompatibel. Das Haftmittel bildet eine dichte, wasserfeste Versiegelung, wodurch Kreuzkontamination und Verdampfung verhindert werden. Die SealPlate-Folie besteht aus 2 mil (0,05 mm) dickem Polyester und weist einen Einsatztemperaturbereich von -40 °C bis +120 °C auf.
Anwendung
SealPlate® Folie eignet sich zum Versiegeln von Gewebekulturplatten für die vorübergehende Lagerung, Inkubation und Eindämmung von biologischen Gefahren. Darüber hinaus kann sie in empfindlichen Enzymimmunoassays (ELISA) zur Versiegelung von Wells verwendet werden, um Randeffekte zu vermeiden.
Rechtliche Hinweise
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA
Verwandter Inhalt
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA