Z707414
ThinSeal™ film
sterile
Synonym(e):
multiplate sealing film
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable: no
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific STR-THIN-PLT
Methode(n)
ELISA: suitable
Länge
141 mm
B × L
5.4 cm × 14.1 cm
Breite
54 mm