Merck
52776-U
Supelco
SupelMIP® Patulin solid phase extraction (SPE) Tube
Synonym(e):
MIP SPE (molekular geprägtes) Patulin, Kartuschenröhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
SupelMIP® SPE - Patulin,
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Produktlinie
SupelMIP®
Zusammensetzung
bed wt, 100 mg
Verpackung
pk of 50 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
3 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Die SupelMIP SPE-Produktpalette umfasst hochvernetzte Polymere, die so aufgebaut sind, dass sie einen einzelnen Analyt von Interesse oder eine Klasse strukturähnlicher Analyten mit einem extrem hohen Grad an Selektivität extrahieren können. Dies ist möglich, da bei der MIP-Synthese Selektivität ausgelöst wird, wobei ein Template-Molekül, welches so aufgebaut ist, dass es den Analyt imitiert, die Bildung spezifischer Hohlräume oder Aufdrucke leitet, die den oder die betreffenden Analyten sterisch und chemisch ergänzen.
Indem die Aufdruckstelle sorgfältig konstruiert wird – entweder durch molekulares Modellieren, experimentelles Design oder Screeningmethoden – können die Bindungstaschen so ausgelegt werden, dass mehrere Interaktionspunkte für den oder die betreffenden Analyten bestehen. Dies führt zu einer stärkeren Wechselwirkung zwischen der Festphase und dem bzw. den Analyten. Daher können bei der SPE-Methodik extremere Waschbedingungen toleriert werden, was wiederum zu reineren Extrakten führt. Da die Extraktionsselektivität wesentlich verbessert wird, ist ein geringerer Hintergrund vorhanden, wodurch niedrigere Nachweisgrenzen erreicht werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/supelmip.
Anwendung
Für die klassenselektive Extraktion des Mykotoxins Patulin aus Obst, Obstprodukten und ähnlichen Probenmatrizen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Äußerst selektive SPE zur Spurenanalyse in Komplexmatrizen
  • Niedrigere Nachweisgrenzen
  • Signifikante Zeit- und Kosteneinsparungen
  • Verbesserte MS-Kompatibilität
Rechtliche Hinweise
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This selective and fast MIP extraction procedure allows trace amounts of patulin to be easily detected in apple juice, with high analyte recovery and reproducibility.
Better Tools for Fast and Convenient Patulin Analysis
Verwandter Inhalt
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.