53209-U
SupelMIP® Chloramphenicol solid phase extraction (SPE) Tube
bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SupelMIP® SPE - Chloramphenicol, bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
SupelMIP®
Zusammensetzung
bed wt., 25 mg
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
3 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Die SupelMIP SPE-Produktpalette umfasst hochvernetzte Polymere, die so aufgebaut sind, dass sie ein einzelnes Analyt von Interesse oder eine Gruppe strukturähnlicher Analyten mit einem extrem hohen Grad an Selektivität extrahieren können. Dies ist möglich, da bei der MIP-Synthese Selektivität ausgelöst wird, wobei ein Template-Molekül, welches so aufgebaut ist, dass es den Analyt imitiert, die Bildung spezifischer Hohlräume oder Aufdrucke leitet, die den oder die betreffenden Analyten sterisch und chemisch ergänzen.
Indem die Aufdruckstelle sorgfältig konstruiert wird – entweder durch molekulares Modellieren, experimentelles Design oder Screeningmethoden – können die Bindungstaschen so ausgelegt werden, dass mehrere Interaktionspunkte für den oder die betreffenden Analyten bestehen. Dies führt zu einer stärkeren Wechselwirkung zwischen der Festphase und dem bzw. den Analyten. Daher können bei der SPE-Methodik extremere Waschbedingungen toleriert werden, was wiederum zu reineren Extrakten führt. Da die Extraktionsselektivität wesentlich verbessert wird, ist ein geringerer Hintergrund vorhanden, wodurch niedrigere Nachweisgrenzen erreicht werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/supelmip.
Anwendung
Chloramphenicol ist ein Breitbandantibiotikum, das derzeit in zahlreichen Ländern und politisch-wirtschaftlichen Gemeinschaften, darunter der EU, den USA und Kanada, verboten ist. Diese MIP-Phase und die damit verbundene Methode stellen eine einfache, effiziente und hochselektive Extraktionsmethode für die Quantifizierung von Chloramphenicol in Lebensmittelprodukten und biologischen Matrizen dar. Es werden konstant Nachweisgrenzen erreicht, die deutlich unter der geforderten Mindestleistungsgrenze (MRPL) liegen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Äußerst selektive SPE zur Spurenanalyse in Komplexmatrizen
- Niedrigere Nachweisgrenzen
- Signifikante Zeit- und Kosteneinsparungen
- Verbesserte MS-Kompatibilität
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
200.3 °F
Flammpunkt (°C)
93.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.