Wichtige Dokumente
48549
4-Nitrophenol
Synonym(e):
p-Nitrophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdruck
0.6 mmHg ( 120 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
541 °F
Verpackung
ampule of 5000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
279 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 15 g/L
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChIKey
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... UGT1A4(54657)
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
336.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
169.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?