442858
4-tert-Octylphenol
analytical standard
Synonym(e):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
175 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-82 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
InChIKey
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
296.6 °F
Flammpunkt (°C)
147 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?