Wichtige Dokumente
43043
Pivaloyl-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -38.0 to -32.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤10% water (calculated from elemental analysis)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+](C[C@H](OC(C(C)(C)C)=O)CC([O-])=O)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)11(16)17-9(7-10(14)15)8-13(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3/t9-/m1/s1
InChIKey
YICAQFPUDACYGQ-SECBINFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)