Wichtige Dokumente
793337
Hexanoyl-L-carnitine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+](C)(C[C@H](OC(CCCCC)=O)CC([O-])=O)C([2H])([2H])[2H].Cl
InChI
1S/C14H27NO3.ClH/c1-5-6-7-8-13(16)9-12(10-14(17)18)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H/t12-;/m1./s1/i2D3;
InChIKey
VIDZFMLSDIQWCV-DDTNMFHSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?