Wichtige Dokumente
730904
Isovaleryl-DL-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12D9H15ClNO4
Molekulargewicht:
290.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(CC(O)=O)OC(=O)CC(C)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4.ClH/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5;/h9-10H,6-8H2,1-5H3;1H/i3D3,4D3,5D3;
InChIKey
HWDFIOSIRGUUSM-WTUXFOGGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?