Merck
41467
Supelco
Harman
analytical standard
Synonym(e):
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]-indol, 2-Methyl-β-carbolin, Aribin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
Beilstein:
143898
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
235-238 °C (lit.)
235-238 °C
SMILES String
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
InChIKey
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
I1 Imidazolin Bindungsstellen-Agonist
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)