Merck
33181-U
Supelco
Manuelle Öffnungszange
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Beschreibung
Hand decapper
Verpackung
pkg of 1 ea
Kompatibilität
for use with 11 mm crimp seals
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2