Merck
33282
Fläschchenöffner, Zange
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Öffnungszange
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Beschreibung
Decapper, pliers style
Verpackung
pkg of 1 ea
Kompatibilität
for use with 13mm crimp seals
Allgemeine Beschreibung
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 13 mm aluminum seal.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)