Merck
33279-U
Verschließzange
Hand crimper, for use with 13mm seals, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Verpackung
pkg of 1 ea
Kompatibilität
for use with 13mm seals
Allgemeine Beschreibung
The Supelco hand held crimper provides a consistent and dependable seal that allows secure vial closure each and evey time. The high quality construction is engineered for durability and long life to provide a smooth and simple operation.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3