Wichtige Dokumente
29752-U
Carbotrap® 349 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Synonym(e):
Carbotrap® 349
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Carbotrap® 349,
sustainability
Greener Alternative Product
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)