Wichtige Dokumente
28283-U
Carbotrap® 300 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Carbotrap® 300 Glas-TD-Kartusche, 7", für Gerstel
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Carbotrap® 300, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Materialien
glass TD tube
Qualitätsniveau
Agentur
EPA TO-17
Beschreibung
Sealed with TDS³ Storage Container
Produktlinie
Carbotrap®
Leistungsmerkmale
fritted
preconditioned
Verpackung
pkg of 1 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × ID × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrix
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..