Merck
G001723
Flüchtige Verbindungen in Luft mittels Thermodesorption
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
sample/matrix: JHAP-43 Gas Mix (500429), 1ppm each component, 20mL
adsorbent tube: Carbotrap 300 (28283-U)
desorption process: 20 mL/min at 330 °C for 6 min (cryo-focused to inlet @ -150°C)
column: SPB-1, 60 m × 0.25 mm I.D., 3.0 μm
oven: 35°C (8 min), 5°C/min to 100°C (0 min), 15°C/min to 230°C (8 min)
detector: MSD, scan range 35-269
carrier gas: helium 31cm/sec
Eignung
application for air monitoring
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Rechtliche Hinweise
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)