Merck
28411-U
Supelco
6,35 mm/6,35 mm Verbinder
PTFE, pk of 3
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Materialien
PTFE
Beschreibung
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 6.35 mm stem O.D.
Verpackung
pk of 3
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)