2879205-U
Inlet-Liner, Split/Splitlos-Typ, gerades FocusLiner™-Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 5 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
NACRES:
SB.54
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
92 mm × 6.2 mm × 4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits PerkinElmer (Clarus and AutoSystem)
Rechtliche Hinweise
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)