2048205
Inlet-Liner, Split-Einlass, Becher-Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 5 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deaktivierter (silanisierter) Inlet-Liner aus Glas für kapillare Injektionsöffnungen.
- Mit Agilent (5890, 6890 und 7890) kompatibel
- Mit Finnigan (9001GCQ) kompatibel
- Mit Varian (CP-1177 -Injektor) kompatibel
Der Liner ist der zweitwichtigste Teil des Einlasses. Er ist Kernstück des Einlasssystems und im Wesentlichen ein Glasröhrchen zwischen Septum und Säule, in dem die Probe verdampft und in die Gasphase überführt wird. Ein Split/Splitless-Einlass ermöglicht das rasche Einschleusen und Verdampfen der Probe, was bei kleinen Proben sehr vorteilhaft ist. Auch wenn die Injektionsmodi Split und Splitless an demselben Einlass ausgeführt werden, gibt es bestimmte Unterschiede: so wird bei einer Splitless-Injektion die gesamte Probe in die Säule eingeführt, während sie bei einer Split-Injektion im Einlass geteilt wird und in der Folge nur teilweise in die Säule gelangt.
Anwendung
Ein Splitless-Einlass mit Aufklapp-Dichtungssystem in einer Thermodesorptionseinheit kann für den Nachweis von Pyrethroiden in Wasserproben mittels Thermodesorption (TD) genutzt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)
Els Van Hoeck et al.
Journal of chromatography. A, 1157(1-2), 1-9 (2007-05-08)
Stir bar sorptive extraction (SBSE) was applied to the enrichment of pyrethroids in water samples. Analysis was done by retention time-locked GC/MS in selected ion-monitoring (SIM) mode using trans-permethrin-d(6) as internal standard. Thermal desorption (TD) was performed in a classical