28398-U
6,35 mm/10 mm Reduzierstück
PTFE, pk of 3
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Beschreibung
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10 mm and/or 6.35 mm stem O.D.
Verpackung
pk of 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)