Merck
27519
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, mit Skaleneinteilung, offene Kappe, vormontiert
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
21 mm × 70 mm
Volumen
15 mL
Fitting
thread for 18-400
Allgemeine Beschreibung
Lochdeckel aus schwarzem Phenolharz.
Das Septum ist aus blauem PTFE mit weißem Silikon.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)