Merck
27521
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, mit Skaleneinteilung, offene Kappe, vormontiert
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
29 mm × 82 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 24-400
Allgemeine Beschreibung
Lochdeckel aus schwarzem Phenolharz.
Das Septum ist aus blauem PTFE mit weißem Silikon.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)