27008
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
21 mm × 70 mm
Volumen
15 mL
Fitting
thread for 18-400
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)