27278
Septen, rotes PTFE/Silikon
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening vial, pkg of 1000 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
red PTFE/white silicone
Verpackung
pkg of 1000 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
10 mm
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening vial
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)