Merck
27414
Supelco
Schraubkappe (oben offen), Polypropylen
white polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
white polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
135 °C temp. limit
Fitting
thread for 10-425
Kompatibilität
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
Allgemeine Beschreibung
Diese Lochdeckel werden ohne Septum geliefert.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)