27210
Fläschchen mit offener Polypropylen-Schraubkappe, vormontiert, 100er-Packung
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
17 mm × 60 mm
Volumen
7 mL
Fitting
thread for 15-425
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)