Merck
27150-U
Supelco
Probenfläschchen mit Schraubverschluss, mit grüner Thermoset-Kappe, PTFE-beschichtet, vorgefertigt, 100er Packung
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Synonym(e):
100/PK 7ML KLARGLAS, SCHRAUBGEWINDE, GESCHLOSSENER DECKEL MIT PTFE-LINER
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Leistungsmerkmale
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
17 mm × 60 mm
Volumen
7 mL
Fitting
thread for 15-425
Allgemeine Beschreibung
Fläschchen eignen sich zur Injektion von Proben aus einem Autosampler. Die Autosampler-Nadel durchsticht bei der Injektion den Stopfen und entnimmt die erforderlichen Probenaliquote aus den Fläschchen. Sowohl Klar- als auch Braunglas sind im Wesentlichen chemisch stabil.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)