Merck
27001-U
Supelco
Probenfläschchen mit Schraubverschluss, mit grüner Thermoset-Kappe, PTFE-beschichtet, vorgefertigt, 100er Packung
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Synonym(e):
100/PK 4ML BRAUNGLAS, SCHRAUBGEWINDE, GESCHLOSSENER DECKEL MIT PTFE-LINER
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Leistungsmerkmale
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
15 mm × 45 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Allgemeine Beschreibung
Schraubdeckelfläschchen (4 mL) mit grüner Thermoset-Kappe und PTFE-Einlage eignen sich grundsätzlich zur Injektion von Proben aus einem Autosampler. Die Autosamplernadel durchsticht bei der Injektion die Kappe und entnimmt die erforderlichen Probenaliquote aus den Fläschchen. Braunglas schützt empfindliche Proben vor der Einwirkung von UV-Licht.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27001-U4061835551705