Merck
24432
SGE-Nadeln für RN-Spritzen
volume 1 μL, 1B-7C, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Synonym(e):
ERS.NADEL NP1B-7C
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 034057
Kanüle L × AD
70 mm × 0.63 mm
Volumen
1 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)