24419
Syringes for Shimadzu™ AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 10R-S-0.63
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Leistungsmerkmale
Syringe barrel color-coded dark orange for easy volume identification
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002898
Kanüle L
42 mm
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Shimadzu
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)