24421
SGE Spritzen für andere Autosampler
volume 10 μL, 10R-VA8X, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.5 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 10R-VA8X-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Kanülengröße
25 ga
Leistungsmerkmale
dark orange patch on barrel for easy volume identification barrel
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002924
Kanüle L × AD
53 mm × 0.5 mm
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Varian 8035, 8100, and 8200 GC Autosamplers
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)