23230-U
Braunglasflasche
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Synonym(e):
BRAUNGLASFLASCHE 120ML, MIT SCHRAUBDECKEL UND SEPTUM, 12 Stück
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Leistungsmerkmale
closure type screw top bottle
pre-assembled
Verpackung
pkg of 12 ea
AD × H
49 mm × 114 mm
Volumen
120 mL
Fitting
thread for 22-400
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ersatzteil
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)