Z190047
Wheaton amber-glass safety-coated bottle
capacity 1000 mL, PTFE cap liner
Synonym(e):
amber bottle, amber bottles, bottles amber
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE cap liner
phenolic cap
round bottle
soda-lime glass bottle
Verbindung
joint threaded33-400
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 220976
H × Durchm.
208 mm × 96 mm , Cap off size
Kapazität
1000 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)