Merck
20298
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
water vapor trap refill, volume ~460 cc
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
Produktbezeichnung
Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap Refill, volume ~460 cc
Form
solid
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Volumen
~460 cc
Partikelgröße
8-12 mesh
Porengröße
5 Å
Allgemeine Beschreibung
Mesh size is 8-12 mesh.
Molecular Sieve 5A.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)