Merck
20301
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
45-60 mesh, bottle of 50 g
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
Produktbezeichnung
Molekularsieb-Adsorbens, matrix Molecular Sieve 5A, 45-60 mesh, bottle of 50 g
Agentur
suitable for USP/NF nitrogen
Form
solid
Verpackung
bottle of 50 g
Matrix
Molecular Sieve 5A
Partikelgröße
45-60 mesh
Porengröße
5 Å pore diameter
Dichte
~0.72 g/mL (free fall density)
Allgemeine Beschreibung
Molekularsiebe sind synthetisch hergestellte Zeolithe (natürlich vorkommende Aluminiumsilikat-Mineralien), die sich durch äußerst gleichmäßig dimensionierte Poren und interne Hohlräume auszeichnen. Diese kristallinen Materialien verfügen über dreidimensionale Strukturen auf Basis von Siliziumoxid (SiO4)- und Aluminiumoxid (AlO4)-Polyedern. Die Polyeder sind an ihren Ecken verbunden, um eine offene Struktur mit internen Hohlräumen zu bilden, in denen die Moleküle zurückgehalten werden. Diese Materialien sind so ausgeführt, dass die internen Hohlräume über spezifische, gleichmäßig dimensionierte Poren zugänglich sind.
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)