Merck
503096
Supelco
Supelpure-O Sauerstoff-/Feuchtigkeitsfalle
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
Synonym(e):
SUPELPURE-O, 750CC, 1/2IN FITTINGS
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Volumen
750 cc
Fitting
1/2 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Die Supelpure-O-Falle verringert den Sauerstoff auf weniger als 0,5 ppm, wenn der Gehalt im zugeführten Gas 10 ppm nicht übersteigt. Sie kann Sauerstoffverunreinigungen von 10 ppm aus mindestens drei 8,5 m3 Gasflaschen entfernen.
Der Reiniger enthält ein Molekularsieb das mit einem sauerstoffaufnehmenden Katalysator beschichtet ist. Die Falle kann auch größere Mengen an Feuchtigkeit abfangen (bis zu 1,5 g für die 120 ml-Falle und 10,2 g für die 750 ml Version).
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)