Merck
22992
Supelco
Oxiclear Einweg-Sauerstoff/Feuchtigkeits-Falle
1/8 in. fitting
Synonym(e):
EINWEG-Falle 1/8″, 1 STÜCK
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Fitting
1/8 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Entfernt Sauerstoff, Wasserspuren und organische Verunreinigungen aus drei 8,5 m3Gasflaschen mit inertem Trägergas. Das gereinigte Gas enthält weniger als 1 ppm wenn der Sauerstoffgehalt vorher 10ppm nicht überschritten hat.
Abmessungen:
1 7/8 in. (48 mm) AD × 7 1/2 in. (19.0 cm) Länge
Rechtliche Hinweise
Oxiclear is a trademark of Labclear
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Catalysis in flow: the practical and selective aerobic oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Zotova, Natalia, et al.
Green Chemistry, 12, 2157-2163 (2010)