Wichtige Dokumente
13734-U
Metal Packed GC Column (fits PerkinElmer®)
phase 3% SP-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
PerkinElmer
Parameter
0-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/120 Carbopack B support
Aktive Matrixgruppe
3% SP-1500 phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with PerkinElmer
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)