12429
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 10% SP-2100, matrix 80/100 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Parameter
0-350 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 SUPELCOPORT support
Aktive Matrixgruppe
10% SP-2100 phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with General Configuration
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)