Wichtige Dokumente
11820
Beschichtete GC-Packung
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
bottle of 15 g
Qualitätsniveau
Parameter
60-225 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
80/100 Carbopack C support
Aktive Matrixgruppe
SP®-1000 phase, 0.1%
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for analyte group phenols
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)