Merck
Z740236
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Synonym(e):
Thin Layer Chromatography Sheets
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Materialien
plastic support
silica gel 60 matrix
Leistungsmerkmale
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
EMD Millipore® 1.05748.0001
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Rechtliche Hinweise
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)