Z740226
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonym(e):
Aluminum Backed TLC Plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
EMD Millipore® 1.05554.0001
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)