Merck
Z331406
Lenz® round bottom flasks
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Agentur
according to DIN 12 348
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Lenz 3.0014.22
Kapazität
25 mL
Rechtliche Hinweise
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)