Z556017
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 2 L, hose outlet O.D. 10 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Kapazität
2 L
Schlauchausgang AD
10 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)