Merck
Z530573
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 125 mL, joint: ST/NS 19/22, amber bottle
Synonym(e):
bottle reagent, reagent bottles
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
125 mL
Allgemeine Beschreibung
Reagenzienflaschen, mit Schliff und sechseckigem Schliffstopfen aus Glas. Für lichtempfindliche Reagenzien Braunglasflaschen verwenden
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z530573-1EA4061833640807