Z741012
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 250 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL45)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
with cap
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)