Merck
Z556009
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 1 L, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Kapazität
1 L
Schlauchausgang AD
10 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)