Z100633
Aldrich® Einhals-Rundkolben
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD
30 mm
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z100633-1EA | 4061837588884 |