Merck
Z100668
Sigma-Aldrich
Aldrich® Einhals-Rundkolben
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD
50 mm
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)