Merck
Z327050
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
wide-neck
Verbindung
joint ST/NS neck14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit austauschbarem braunem Glas Stopfen. Beschriftung in hochkontrastischer weisser Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Sonstige Hinweise
BR37445 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.